Learn More
Thermo Scientific™ Cellules de conductivité à 4 électrodes Orion™ DuraProbe™
Éliminez pratiquement toutes les erreurs pour interférences du champ de frange grâce aux cellules de conductivité à 4 électrodes Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™.
Marque:  Thermo Scientific™ 013610
Code produit. 11788216
  • 665.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez quasiment toutes les erreurs d’interférence du champ de frange grâce aux cellules de conductivité à 4 électrodes avancées Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Durables et extrêmement précises dans une grande variété de conditions.
Caractéristiques :
  • Corps en époxy robuste
  • Capteurs en graphite
  • Compensation thermique
Les cellules de conductivité DuraProbe 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A et 013005D ont une constante de cellule nominale de 0,475 cm-1 ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité DuraProbe 013605MD, 013610MD et 013610 ont une constante de cellule nominale de 0,55 cm-1 ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 200 mS/cm
Compatibles avec :
011008 Étalon de conductivité / TDS 100 μS/cm, 5 × flacons de 60 ml
01100910 Étalon de conductivité 147 μS/cm, 10 sachets
011007 Étalon de conductivité / TDS 1413 μS/cm, 5 × flacons de 60 ml
01100710 Étalon de conductivité / TDS 1 413 μS/cm, 10 sachets
011006 Étalon de conductivité / TDS 12,9 mS/cm, 5 × flacons de 60 ml
01100610 Étalon de conductivité / TDS 12,9 mS/cm, 10 sachets
011005 Étalon de conductivité 111 mS/cm, 5 × flacons de 60 ml
01100510 Étalon de conductivité 111 mS/cm, 10 sachets
990106 Étalon de conductivité 0,1 M KCl, flacon de 475 ml
1010001 Kit résistance d’étalonnage de conductivité pour les conductimètres série Orion Star, connecteur Mini-DIN à 8 broches
011220 Kit résistance d’étalonnage de conductivité pour les appareils de mesure 105A+, 115A+, 125A+, 145A+ et 150A+, connecteur DIN à 8 broches
011221 Kit résistance d’étalonnage de conductivité pour les appareils de mesure 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A et 555A, connecteur DIN à 8 broches étanche
011001 Solution de conditionnement pour les cellules de conductivité 011050, 011050A et 011050MD
0105PK Kit de platinisation, avec fixation et solutions
010010 Solution de platinisation et récipient
013045 Protection de cellule en acier inox (pour 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
080045 Protection de cellule en acier inox et plastique (pour 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
081045 Protection de cellule en plastique (pour 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A, 0133030A, 013060A, 013005D, 013010D)
1010900 Adaptateur, cellule de conductivité mini-DIN à 8 broches vers conductimètre DIN étanche à 8 broches pour appareils de mesure 130A, 131S, 135A, 136S, 162A, 550A et 555A
1010901 Adaptateur, cellule de conductivité mini-DIN à 8 broches vers conductimètre DIN à 8 broches pour appareils de mesure série A+
Recommandé dans les cas suivants :
Destiné aux applications de terrain et de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,55 cm-1
Instruments de mesure Orion 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A
Cellule de conductivité
0,59 po
10 pi
Corps en époxy
35mm
ATC
Étanches DIN 8 broches
Cellule de graphite de l'électrode 4
4 - électrodes Cellules de conductivité
15mm
3m
10 μS/cm à 200 mS/cm
Stocker dans de l’eau distillée ou déminéralisée entre deux mesures ; pour un stockage toute une nuit ou à long terme, bien rincer et ranger au sec
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.