Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse à double canal pour pH, ISE, mV, ORP et température Orion™ Dual Star™
BIOPHARMA
Code produit. 15807904
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure de pH/ISE, ISE de chlorure
Instrument de mesure de pH/ISE, ISE fluorure
Instrument de mesure de pH/ISE, électrode de pH
Instrument de mesure de pH/ISE, électrode de pH/ATC
Instrument de mesure pH/ISE, sonde ATC
pH-mètre, électrode
Conditionnement:
1 pièce
Remarque : Les multimètres de paillasse à double canal pour pH / ISE repensés Thermo Scientific Orion Dual Star sont désormais disponibles. Ces instruments de mesure Orion Dual Star possèdent un boîtier repensé assorti à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star de la série A et à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Les flux de travail opérationnels, les fonctions, l’interface utilisateur, les spécifications, les références et les tarifs de l’instrument de mesure Orion Dual Star sont les mêmes entre les instruments Orion Dual Star existants et les instruments repensés. Les avantages supplémentaires des instruments Orion Dual Star repensés comprennent le nouveau boîtier, compatible avec le support d’électrodes fixable à l’instrument (réf. STARA-BEA). Ce support sera fourni avec tous les instruments Orion Dual Star repensés, le nouveau logiciel de communication Dual Star Com et les nouveaux kits d’instruments de mesure Orion Dual Star avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Orion pour l’ammoniac, le chlorure, le fluorure ou le sodium et leurs solutions et étalons correspondants.
Code produit. 15807904
Marque: Thermo Scientific™ 2115203
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Remarque : Les multimètres de paillasse à double canal pour pH / ISE repensés Thermo Scientific Orion Dual Star sont désormais disponibles. Ces instruments de mesure Orion Dual Star possèdent un boîtier repensé assorti à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star de la série A et à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Les flux de travail opérationnels, les fonctions, l’interface utilisateur, les spécifications, les références et les tarifs de l’instrument de mesure Orion Dual Star sont les mêmes entre les instruments Orion Dual Star existants et les instruments repensés. Les avantages supplémentaires des instruments Orion Dual Star repensés comprennent le nouveau boîtier, compatible avec le support d’électrodes fixable à l’instrument (réf. STARA-BEA). Ce support sera fourni avec tous les instruments Orion Dual Star repensés, le nouveau logiciel de communication Dual Star Com et les nouveaux kits d’instruments de mesure Orion Dual Star avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Orion pour l’ammoniac, le chlorure, le fluorure ou le sodium et leurs solutions et étalons correspondants.
Surveillez le pH, la concentration ionique, les mV, la rH et la température avec précision sur deux canaux grâce à notre instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE dédié aux analyses avancées en laboratoire.
Doublez vos capacités de mesure grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour pH et ISE Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, de la concentration ionique, des mV, de la rH et de la température sur deux canaux de mesure disponibles, parfaits pour l’analyse du pH et des ions à haut débit dans le laboratoire.Effectuez des étalonnages du pH et de l’ISE jusqu’à 6 points, enregistrez jusqu’à 1 000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les facilement vers une imprimante ou un ordinateur.Utilisez les deux canaux pour mesurer un échantillon de pH et un échantillon d’ISE, deux échantillons de pH ou deux échantillons d’ISE simultanément ou visualisez chaque canal séparément.
Le multimètre de paillasse pour pH / ISE à double canal Orion Dual Star accélère le débit de lala cadence de mesure des échantillons en affichant les résultats de deux canaux simultanément sur son grand écran rétro-éclairé.L’instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal Orion Dual Star accélère la cadence de mesure des échantillons en affichant les résultats de deux canaux simultanément sur son grand écran rétro-éclairé. Mesurez le pH, la concentration ionique (ISE), les mV, les mV relatifs ou la rH avec la température sur deux canaux à l’aide des deux entrées BNC, broche de référence et température ATC de l’instrument de mesure. Réalisez des mesures critiques à l’aide d’un assortiment de modes de lecture et d’un indicateur de disponibilité à l’écran qui avertit l’utilisateur lorsque les mesures sont stables. Les fonctions Smart Stability (Stabilité intelligente) et Smart Averaging (Moyenne intelligente) de l’instrument de mesure compensent automatiquement les conditions de mesure, de sorte que l’instrument affiche des résultats plus précis plus rapidement.
  • Affichez de grandes mesures individuelles sur un affichage plein écran ou basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser deux mesures en même temps
  • Des messages à l’écran faciles à suivre pour l’étalonnage et les menus de configuration sont disponibles sur une interface utilisateur multilingue avec des options linguistiques d’en anglais, espagnol, français, allemand ou italien
  • Le menu EZ Startup facilite et accélère la première configuration de l’instrument de mesure
  • Le pavé numérique et les touches de fonction spécifiques aux menus permettent une configuration de l’instrument de mesure et une saisie de données rapides et aisées
  • Les modes de lecture sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique), On-Ready (En marche et prêt), At Timed Intervals (À intervalles minutés), Continuous (Continu), Value Change in Measurement (Modification de la valeur de la mesure) et Timed (Temporisé) pour un grand nombre de méthodes de collecte des mesures pour différentes méthodes analytiques
  • Effectuez jusqu’à 6 points d’étalonnage du pH avec reconnaissance automatique des tampons USA / NIST et EURO / DIN avec l’option de saisir manuellement les valeurs tampon personnalisées
  • Effectuez jusqu’à 6 points d’étalonnage de la concentration ionique (ISE) avec des options de correction automatique de blanc non linéaire et de stabilité de la plage de faible concentration ou utilisez des méthodes incrémentales pour l’addition connue unique / double et la soustraction connue unique / double
  • La mémoire non volatile de l’instrument stocke jusqu’à 1 000 points de données avec horodatage
  • Transférez facilement les données via une connexion USB et RS232 vers une imprimante ou un ordinateur à l’aide du logiciel de communication Orion Dual Star Com gratuit
  • Agitez les échantillons en toute simplicité grâce à la sonde d’agitateur Orion Star contrôlée par l’instrument de mesure
  • Le support d’électrodes fixable à l’instrument facilite le déplacement et le maintien des électrodes
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant aux éclaboussures et peut être monté au mur pour gagner de la place
Garantie : Garantie de 3 ans pour le remplacement de l’instrument de mesure
Garantie
Garantie de 3 ans pour l’appareil de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50 à 60 Hz, 100 à 240 VCA 1010003)
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Sorties USB, RS232
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision (pH) ± 0,002
Précision (température) ± 0,1°C
Fonctions d’ionométrie avancées Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse
Option de rétro-éclairage Oui, réglable
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (pH) 1 à 6
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 1 000 avec horodatage
Description Kit de mesure de pH/fluorure de paillasse à deux canaux Orion Dual Star pH/ISE avec électrode sélective d’ions fluorure Orion, électrode de pH à corps en verre ROSS Sure-Flow, sonde ATC, solutions et support
Points d’étalonnage (ionométrie) 2 à 6
Canaux 2
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Gamme (ionométrie) 0,0001 à 19 900 en ppm, M, mg/L, % ou sans unité
Gamme (mV) ± 1999,9 mV
Gamme (pH) -2,000 à 19,999
Résolution (ionométrie) 0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur)
Résolution (pH) 0,1, 0,01, 0,001
Plage (métrique) de températures -5,0°C à +105,0°C
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Comprend Appareil de mesure double canal pH/ISE Dual Star, 9609BNWP Électrode sélective d’ions fluorure Orion, 8172BNWP Électrode de pH à corps en verre ROSS Sure-Flow, 927007MD Sonde ATC en acier inoxydable Orion, 096019 Sonde à agitateur série Orion Star, 040908 Étalon de fluorure Orion 10 ppm prémélangé avec TISAB II (475 ml), 040906 Orion 1 ppm fluorure standard prémélangé avec TISAB II (475 ml), 940909 Orion TISAB II tampon d’ajustement de la force ionique totale (3,8 L), 810199 Kit de solution et tampon de pH ROSS, support d’électrode, câble d’interface ordinateur, alimentation universelle, documentation et certificat de test d’instrument de mesure
Entrées Deux BNC (électrode de pH, rH ou sélective d’ions), deux broches (électrode de référence), deux MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée d’agitateur (sonde d’agitation)
Point isopotentiel pH 7,000 (réglable), ISE 1,000 (réglable)
Clavier Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Langues Anglais, Espagnol, Français, Italien et Allemand
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec Lecture automatique, Prêt, Intervalles temporisés, Changement de valeur dans la mesure et
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure de paillasse à double canal pour pH/ISE/mV/RmV/rH/température Orion Dual Star
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus), 90 à 260 VCA, 50/60 Hz
Type de sonde Électrode de pH, électrode de rH, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation (comprenant une électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra, une sonde ATC 927007MD Orion)
Gamme (rH) ± 1999,9 mV
Gamme (mV relative) ± 1999,9 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Type Instrument de mesure de pH/ISE, ISE fluorure
Garantie Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 in)
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg