Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse à double canal pour pH, ISE, mV, ORP et température Orion™ Dual Star™
BIOPHARMA
Surveillez le pH, la concentration ionique, les valeurs de mV, le rH et la température avec précision sur deux canaux grâce au multimètre de paillasse pH / ISE Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star pour des analyses avancées en laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 2115102
Code produit. 10450855
  • 2592.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Remarque : Les multimètres de paillasse à double canal pour pH / ISE repensés Thermo Scientific Orion Dual Star sont désormais disponibles. Ces instruments de mesure Orion Dual Star possèdent un boîtier repensé assorti à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star de la série A et à nos instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™. Les flux de travail opérationnels, les fonctions, l’interface utilisateur, les spécifications, les références et les tarifs de l’instrument de mesure Orion Dual Star sont les mêmes entre les instruments Orion Dual Star existants et les instruments repensés. Les avantages supplémentaires des instruments Orion Dual Star repensés comprennent le nouveau boîtier, compatible avec le support d’électrodes fixable à l’instrument (réf. STARA-BEA). Ce support sera fourni avec tous les instruments Orion Dual Star repensés, le nouveau logiciel de communication Dual Star Com et les nouveaux kits d’instruments de mesure Orion Dual Star avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Orion pour l’ammoniac, le chlorure, le fluorure ou le sodium et leurs solutions et étalons correspondants.
Description
Description
Doublez vos capacités de mesure grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour pH et ISE Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™.Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, de la concentration ionique, des mV, de la rH et de la température sur deux canaux de mesure disponibles, parfaits pour l’analyse du pH et des ions à haut débit dans le laboratoire.Effectuez des étalonnages du pH et de l’ISE jusqu’à 6 points, enregistrez jusqu’à 1 000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les facilement vers une imprimante ou un ordinateur.Utilisez les deux canaux pour mesurer un échantillon de pH et un échantillon d’ISE, deux échantillons de pH ou deux échantillons d’ISE simultanément ou visualisez chaque canal séparément.
L’instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal Orion Dual Star accélère la cadence de mesure des échantillons en affichant les résultats de deux canaux simultanément sur son grand écran rétro-éclairé. Mesurez le pH, la concentration ionique (ISE), les mV, les mV relatifs ou la rH avec la température sur deux canaux à l’aide des deux entrées BNC, broche de référence et température ATC de l’instrument de mesure. Réalisez des mesures critiques à l’aide d’un assortiment de modes de lecture et d’un indicateur de disponibilité à l’écran qui avertit l’utilisateur lorsque les mesures sont stables. Les fonctions Smart Stability (Stabilité intelligente) et Smart Averaging (Moyenne intelligente) de l’instrument de mesure compensent automatiquement les conditions de mesure, de sorte que l’instrument affiche des résultats plus précis plus rapidement.
  • Affichez de grandes mesures individuelles sur un affichage plein écran ou basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser deux mesures en même temps
  • Des messages à l’écran faciles à suivre pour l’étalonnage et les menus de configuration sont disponibles sur une interface utilisateur multilingue avec des options linguistiques en anglais, espagnol, français, allemand ou italien
  • Le menu EZ Startup facilite et accélère la première configuration de l’instrument de mesure
  • Le pavé numérique et les touches de fonction spécifiques aux menus permettent une configuration de l’instrument de mesure et une saisie de données rapides et aisées
  • Les modes de lecture sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique), On-Ready (En marche et prêt), At Timed Intervals (À intervalles minutés), Continuous (Continu), Value Change in Measurement (Modification de la valeur de la mesure) et Timed (Temporisé) pour un grand nombre de méthodes de collecte des mesures pour différentes méthodes analytiques
  • Effectuez jusqu’à 6 points d’étalonnage du pH avec reconnaissance automatique des tampons USA / NIST et EURO / DIN avec l’option de saisir manuellement les valeurs tampon personnalisées
  • Effectuez un étalonnage de la concentration ionique (ISE) jusqu’à 6 points avec des options de correction automatique de blanc non linéaire et de stabilité de la plage de faible concentration ou utilisez des méthodes incrémentales pour l’addition connue unique/double et la soustraction connue unique/double
  • La mémoire non volatile de l’instrument stocke jusqu’à 1 000 points de données avec horodatage
  • Transférez facilement les données via une connexion USB et RS232 vers une imprimante ou un ordinateur à l’aide du logiciel de communication Orion Dual Star Com gratuit
  • Agitez les échantillons en toute simplicité grâce à la sonde d’agitateur Orion Star contrôlée par l’instrument de mesure
  • Le support d’électrodes fixable à l’instrument facilite le déplacement et le maintien des électrodes
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant aux éclaboussures et peut être monté au mur pour gagner de la place
Garantie : Garantie de 3 ans pour le remplacement de l’instrument de mesure
Prestations de service
Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003)
USB, RS232
± 0,002
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration
Oui, réglable
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
CE, TUV 3-1, FCC classe A
1000 avec horodatage
2 à 6
pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
± 1999,9 mV
0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur)
-5,0°C à +105,0°C
Multimètre double canal pH/ISE Dual Star, électrode pH/ATC à corps époxy 8157BNUMD ROSS Ultra Triode, adaptateur d’alimentation universel, documentation, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure.
pH 7,000 (réglable), ISE 1,000 (réglable)
Anglais, Espagnol, Français, Italien et Allemand
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Instrument de mesure de paillasse à double canal pour pH/ISE/mV/RmV/rH/température Orion Dual Star
Électrode de pH, électrode ORP, électrode ISE, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation (comprend l’électrode de pH/ATC 8157BNUMD ROSS Ultra Triode)
± 1999,9 mV
0,1 mV
Smart Stability et Smart Averaging
5°C à 45°C (température ambiante)
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 in)
0,9 kg
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
± 0,1°C
Alarme de limite haute/basse
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif
1 à 6
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
pH-mètre de paillasse double canal Orion Dual Star pH/ISE avec électrode pH/ATC à corps époxy ROSS Ultra Triode
2
0,0001 à 19 900 en ppm, M, mg/L, % ou sans unité
-2,000 à 19,999
0,1, 0,01, 0,001 pH
Écran graphique LCD rétroéclairé
Deux BNC (électrode de pH, rH ou sélective d’ions), deux broches (électrode de référence), deux MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée d’agitateur (sonde d’agitation)
Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction
Mémorisation automatique des données avec Lecture automatique, Prêt, Intervalles temporisés, Changement de valeur dans la mesure et
10 par canal avec protection par mot de passe
Adaptateur secteur universel (inclus), 90 à 260 VCA, 50/60 Hz
± 1999,9 mV
5 à 85 %, sans condensation
0,1°C, 0,1°F
41°F à 113°F (température ambiante)
Étalonnage de température en 1 point
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
2 lb
90 à 260 VCA