Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Orion™
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure d'oxygène dissous.
Marque: Thermo Scientific™ 970899WP
1985.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.65350kg
Description
La sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion transforme tout pHmètre en appareil de mesure d'oxygène dissous.
Caractéristiques :- Capteur d’O2O polarographique et circuit à semiconducteurs dans la partie supérieure de la sonde ; transforme l’intensité en tension pour permettre la lecture directe de l’oxygène dissous
- Branchez la sonde sur un pHmètre de paillasse ou portable, puis lisez la mesure d'oxygène dissous sur la plage de 0 à 14 ppm
- Précision de ±0,05 ppm/2 % du relevé, selon la plus grande des deux valeurs, à 15 ° à 35 °C (59 ° à 95 °F) (température de l'échantillon à ±10 °C de la température d'étalonnage)
- Le double thermocompensateur compense la perméabilité de la membrane et la solubilité de l’O2O
- Idéale pour mesurer la demande biochimique en oxygène : l'entonnoir de débordement fourni se monte sur une bouteille de demande biochimique en oxygène de 300 ml ; barre d'agitation magnétique intégrée
- Réagit à un changement de 96 % en <30 s ; consommation d’O2O de 0,1 μg/h.
- Module électrolyte/membrane vissable ; pas de membrane à remplacer — remplacez simplement le module après 3 mois d’utilisation
Informations de commande :
Poids 8 oz (225 g). Dimensions : D.E. de 1,87″ (48 mm) en haut, 0,5 po de dia. ext. (13 mm) à la section capteur et 9,62 po de L (240 mm).
Pièces de rechange :
Module électrolyte/membrane 13-299-81
Piles, oxyde d'argent, type 10L14 (paquet de deux). 13-299-83
Entonnoir de débordement avec barre d'agitation 13-299-82
Inclut :
Deux piles à l’oxyde d’argent 10L14, deux modules électrolyte/membrane, entonnoir de débordement, barreau d’agitation intégré, câble de 29,5 po (75 cm) de long, connecteur standard U.S.
Spécification
Électrode d’oxygène dissous avec connecteur bnc | |
Sonde de mesure de demande biochimique en oxygène/oxygène dissous | |
0 ppm à 14 ppm |
Capteur à oxygène dissous polarographique | |
Électrode d’oxygène dissous, connecteur BNC | |
15°C à 35°C |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.