Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes ions cuivriques Orion™
L'électrode à demi-cellule ions cuivriques Thermo Scientific™ Orion 9429BN et l'électrode ions cuivriques Orion 9629BNWP série ionplus mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cuivriques dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 9429SC
787.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
L'électrode à demi-cellule ions cuivriques Thermo Scientific™ Orion 9429BN et l'électrode ions cuivriques Orion 9629BNWP série ionplus mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cuivriques dans les solutions aqueuses.
L'Orion 9629BNWP offre les avantages supplémentaires de la série ionplus découlant du concept de référence combinée Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d’échantillon- Numéro de catalogue des étalons : 0,1 M Cu(NO3)2/942906
- Numéro de catalogue ISA requis : 940011
Spécification
vis | |
La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Avec connecteur à tête vissée | |
Appareils de mesure ISE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.