Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific Orion™
Description
Étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific Orion pour pratiquement toutes les analyses électrochimiques.
Sélection complète d'accessoires de conductivité comprenant les étalons de conductivité, les étalons TDS (solides dissous totaux) et les kits de résistances pour conductimètres.
Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
Étalons de conductivité
- Traçables aux matériaux de référence du NIST
- Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
- Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
Spécification
Spécification
| Description | Conductivity Conditioning Solution |
| Conditionnement | Flacon |
| Traçabilité au NIST | oui |
| Gravité spécifique | 980 kg/m3 |
| Conductivité | — |
| Couleur | Vert clair |
| pH | 11.5 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| À utiliser avec (équipement) | 011050MD , 011050A et 011 050 sondes de conductivité |
| Solubilité | Soluble |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Conductivity Conditioning Solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- MIXTURE LIST-Contient: edisonite
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.