Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de conductivité, solutions et accessoires Orion™
Code produit. 10075463
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon
Flacons
Sachet
Conductivité:
100μS/cm
111.9mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413μS/cm
1413 µS/cm
147μS/cm
Conditionnement:
10 pièces
475mL
5 pièces
Code produit. 10075463
Marque: Thermo Scientific™ O11005
Réalisez pratiquement n’importe quelle analyse d’électrochimie avec ces étalons et ces solutions de conductivité. Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Avec les étalons de conductivité, solutions et accessoires Thermo Scientific™ Orion™, réalisez pratiquement toutes les analyses d’électrochimie. Faites votre choix parmi une sélection complète d’accessoires de conductivité comprenant les étalons de conductivité et étalons de TDS (matières solides dissoutes totales). Tous les étalons de conductivité sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Étalons de conductivité
  • Traçables aux matériaux de référence du NIST
  • Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
  • Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Étalon de conductivité
Conditionnement Flacons
Traçabilité au NIST oui
Conductivité 111.9mS/cm
Couleur Transparents
pH 10 to 12
Point d’ébullition 100°C
Solubilité Soluble
Type de solution Solution-étalon
Type Étalon de conductivité
Quantité 5 x 60mL
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.