Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de base Orion™
Les électrodes de base Thermo Scientific Orion sont destinées aux pH-mètres Russell et aux mesures de pH de base.
Marque: Thermo Scientific™ 9147BN
126.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les électrodes de base Thermo Scientific Orion sont destinées aux pH-mètres Russell et aux mesures de pH de base.
Relevés rapides et fiables
- Gamme de pH de 0 à 14
- Plage de températures de 0° à 80°C pour les électrodes de pH
- Plage de températures de 0° à 50°C pour 9147BN
- Les électrodes 9142BN, 9145BN et 9146BN peuvent être utilisées avec n’importe quel appareil de mesure à entrée BNC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Combinaison gel sans entretien et corps en époxy, ATC intégrée | |
Corps en époxy | |
0°C à 50°C | |
Instruments de mesure Russell | |
32 ° à 122 ° F |
L’adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 | |
0-14 | |
Électrode de pH combinée, corps en époxy | |
Stocker dans la solution de stockage d’électrodes de pH Orion 910001 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.