Learn More
Thermo Scientific™ Cordons d’alimentation Orion™ AquaMate, cordon d’alimentation AquaMate, prise 240 V UK
Utilisez les cordons d’alimentation Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate avec les spectrophotomètres AquaMate 8000 UV / Visible et AquaMate 7000 Visible
32.60€
Spécification
Gamme de produits | AquaMate |
---|---|
Type | Cordon d’alimentation |
Code produit | Marque | Tension | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15189182
|
Thermo Scientific™
AQ220V |
220 V | Prise EU | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Utilisez les cordons d’alimentation Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate avec les spectrophotomètres AquaMate 8000 UV-Vis et AquaMate 7000 Vis. Sélectionnez les cordons d’alimentation avec des fiches États-Unis / Japon, Europe, Royaume-Uni / Singapour ou Chine / Australie / Nouvelle-Zélande.
Les cordons d’alimentation AquaMate comprennent le cordon d’alimentation avec fiche japonaise et américaine AquaMate 110 V (n° de catalogue AQ110V) et le cordon d’alimentation avec fiche européenne AquaMate 220 V (n° de catalogue AQ220V). Cordon d’alimentation avec fiche pour Singapour et le Royaume-Uni AquaMate 240 V (n° de catalogue AQ240V) et cordon d’alimentation AquaMate avec fiche pour la Chine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (n° de catalogue AQCHNV). À acheter séparément.Spécification
AquaMate | |
Cordon d’alimentation |