Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuves Orion™ AquaMate™
Utilisez les carrousels / tourelles pour support de flacons Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate avec les spectrophotomètres UV-VIS AquaMate 8000 et VIS AquaMate 7000
Marque: Thermo Scientific™ AQ006C
Description
Utilisez les carrousels / tourelles pour support de flacons Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate avec les spectrophotomètres UV-VIS AquaMate 8000 et VIS AquaMate 7000. Choisissez parmi des carrousels à 1, 3 et 6 positions avec des supports pour flacons ronds de 13 à 24 mm, flacons carrés de 10 mm, flacons rectangulaires de 20 à 50 mm ou flacons rectangulaires de 100 mm.
- Le spectrophotomètre AquaMate 8000 UV / visible comprend trois porte-cuves. Le spectrophotomètre AquaMate 7000 Visible comprend un porte-cuve à 3 positions. Des porte-cuves supplémentaires doivent être achetés séparément.
- Le porte-cuve à 3 positions AquaMate, n° AQ003C, comprend un support réglable pour flacons ronds de 13 mm à 25mm, un support pour flacons rectangulaires de 20 ou 50 mm et un support pour flacons carrés de 10 mm.
- Le porte-cuve à 6 positions AquaMate, n° N°AQ006C, convient parfaitement aux mesures de plusieurs échantillons dans des flacons carrés de 10 mm. Doté d’une position réservée à un vide, le porte-cuve à 6 positions permet une analyse automatisée de cinq échantillons maximum.
- Le porte-cuve à 1 positions AquaMate, n° n° AQ001C, accueille un seul flacon carré de 10 mm.
Spécification
Porte-cuve à 6 position AquaMate | |
Porte-cellules 6 cuves | |
Spectrophotomètres AquaMate 8000 UV-Vis et AquaMate 7000 Vis | |
Flacons carrés de 10 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.