Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres Orion™ AquaMate 7000 Vis
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre AquaMate 7000 Vis
Conditionnement:
1 pièce
Description
Choisissez la précision, la fiabilité et la facilité d’utilisation du spectrophotomètre Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 7000 Vis pour optimiser l’analyse de l’eau et des eaux usées. Ce spectrophotomètre de laboratoire fiable, qui comprend 260 méthodes préprogrammées pour l’obtention de résultats de concentration d’ions à partir de l’absorbance, convient parfaitement à l’analyse de l’eau et des eaux usées.
Méthodes préprogrammées :
- Plus de 260 méthodes préprogrammées permettent des mesures simples et pratiques à l’aide des chimies Orion AQUAfast™, Merck™, CHEMetrics™ ou Hach™.
- Les méthodes préprogrammées peuvent également être adaptées à de nouvelles chimies et les opérateurs peuvent créer leurs propres méthodes et courbes d’étalonnage personnalisées.
- Les instruments permettent un ajustement en un point sur toute méthode préprogrammée pour corriger les fluctuations des propriétés chimiques des réactifs par lot.
Polyvalence :
- Possibilité d’utiliser des flacons de nombreuses tailles différentes, y compris des flacons carrés de 10 mm, des flacons rectangulaires de 20 mm et 50 mm et un support réglable pour flacons ronds pouvant accueillir des flacons ronds de 13, 16 et 24 mm.
- Trois connexions USB permettent de stocker des méthodes et des données sur une clé USB, de transférer des données vers un ordinateur et d’imprimer des versions papier des données sur une imprimante externe.
- Le système est compatible avec les imprimantes à jet d’encre et laser avec HP PCL 5 ou version ultérieure.
Vérification :
- Les tests de vérification des performances garantissent la précision de la longueur d’onde et la fonctionnalité de l’instrument.
- Chaque rapport de vérification indique l’heure, la date et le numéro de série de l’instrument conformément aux réglementations BPL et BPF.
- Le test de précision de longueur d’onde intégré est compatible avec la lampe interne ou avec les étalons calibrés extérieurs.
- Des méthodes de test intégrées pour la diffusion de la lumière parasite, le bruit et la résolution sont disponibles pour des validations supplémentaires de l’instrument.
Comprend :
- Méthodes sur clé USB
- Porte-cuve à trois positions
- Documentation de l’utilisateur
- Housse de protection
- Câble USB
- Cordons d’alimentation de 110 V, 220 V et 240 V
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Compatible avec les imprimantes à jet d’encre et laser HP PCL 5 ou supérieur |
| Raccordements | Port USB de type A pour clé USB (panneau avant), port USB de type B pour ordinateur (panneau arrière), port USB de type A pour imprimante (panneau arrière) |
| Type de détecteur | Photodiode en silicone |
| Affichage | Affichage graphique avec rétroéclairage LCD de 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in) |
| Source lumineuse | Lampe tungstène-halogène (1 000 h) |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Type | Spectrophotomètre AquaMate 7000 Vis |
| Tension | 100 à 240 V |
| Wavelength Range | 325 à 1 100 nm |
| Dérive | 0,002 A/h après délai de préchauffage |
| Afficher plus |