Learn More
Thermo Scientific™ Kits de produits chimiques pour Orion™ AQUAfast™ II
Utilisez les réactifs pour comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast pour effectuer des mesures colorimétriques de paramètres d’eau courants avec des comprimés à dissolution rapide et pratique
Marque: Thermo Scientific™ AC2095-WA
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Utilisez les réactifs en comprimés Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion™ AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Orion AquaMate™ Vis et UV-Vis. Ces comprimés pratiques et à dissolution rapide peuvent être ajoutés avec précision aux échantillons sans laisser de réactif résiduel dans l’emballage et sont très stables pour une accessibilité à long terme. Les réactifs en comprimés mesurent l’alcalinité, l’aluminium, l’ammoniac, le bore, le chlorure, le chlore, le dioxyde de chlore, le cuivre, le DEHA, la dureté, l’hydrazine, le peroxyde d’hydrogène, le fer, le manganèse, le nitrate, le nitrite, l’ozone, le pH, le phosphate, le potassium, la silice, le sulfate, le sulfure et le zinc.
- Nombre de tests : 50 à 100
Spécification
Phosphate | |
Spectrophotomètre UV-visible Orion AquaMate 8000, spectrophotomètre visible Orion AquaMate 7000, col | |
Ensemble de 2 : 50 comprimés LR de phosphate n°1, 50 comprimés LR de phosphate n°2 | |
Matériel de test colorimétrique de l’eau et des eaux usées | |
0,05 à 4,0 mg / L | |
50 tests |
Comprimé | |
phosphate LR | |
Acide phosphomolybdique / acide ascorbique | |
Flacons ronds de 24 mm AQUAfast (n° de catalogue AC2V24) | |
Eau potable : Méthodes standard 4500-P E/méthode Orion AC2095 approuvée par l’EPA ATP ; eaux usées : Méthode Orion AC2095 approuvée par l’EPA 365,3/ATP |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: disodium disulphate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.