Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500
Assurez-vous que votre turbidimètre est doté des accessoires dont il a besoin, notamment des flacons pour la mesure de la turbidité, des étalons primaires pour la mesure de la turbidité, des étalons de turbidité formazine et plus encore.
Marque:  Thermo Scientific™ AC2T24
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11722178
  • 176.00€ / 12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Commandez les supports d’étalonnage de rechange pour AQ4500 (AC45ST) et les flacons de remplacement en conditionnement de 12 (AC2T24). Un ensemble composé d’huile de silicone et d’un chiffon (AC45SI) est également disponible.
Description
Description
Assurez-vous que votre turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 est doté des accessoires dont il a besoin grâce à notre sélection d’accessoires pour turbidimètre Orion™ AQUAfast™ AQ4500 comprenant des flacons pour la mesure de la turbidité, des étalons primaires pour la mesure de la turbidité, des étalons de turbidité formazine et plus encore. Notre turbidimètre Orion AQUAfast AQ4500 présente des fonctionnalités avancées, notamment des sources lumineuses doubles et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires. Restez en phase avec les protocoles réglementaires en constante évolution ; utilisez la lumière blanche LED pour respecter les exigences de l’EPA 180.1 ou la LED infrarouge (IR) pour respecter les exigences ISO 7027. Sélectionnez l’un des modes de mesure, y compris l’EPA 180.1, la norme néphélométrique ISO, l’absorbance ISO, la transmission en %, l’EBC et l’ASBC. Cet instrument de mesure étanche IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une durée de vie de batterie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Consignez les données dans la mémoire interne ou commandez le câble AQ4CBL pour envoyer des données vers une imprimante ou les télécharger sur un ordinateur pour disposer d’un stockage aisé de résultats horodatés.
  • Approbation par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pag. 38351-38356
  • Double source pour la conformité avec les
  • mesures néphélométriques et ratiométriques EPA 180.1 et ISO 7027 avec plage automatique
  • Turbidimètre portable étanche IP67
  • Lectures dans la plage 0 à 1 000 NTU dans tout un choix d’unités : NT, FTU, FNU, ASBC ou EBC
Inclut :
  • Instrument de mesure AQ4500
  • Jeu de 5 étalons primaires approuvés par l’EPA des États-Unis
  • Sept tubes en verre
  • Manuel d’utilisation
  • Mallette de transport
Spécification
Spécification
Flacon de turbidité de rechange
Turbidimètre AQ4500
Fioles de turbidité de rechange
Approbation par l’EPA (États-Unis) pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pg 38351-38356 EPA 180,1 et ISO 7029
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.