Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre Orion™ AQUAfast™ AQ3170
Obtenez des mesures précises de chlore grâce à un colorimètre conçu pour le laboratoire et le terrain sur des marchés tels que l’eau potable, les eaux usées, les boissons & aliments, l’aquaculture et l’agriculture.
Marque: Thermo Scientific™ AQ3170
495.30 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Description
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 présente une conception robuste et étanche pour fournir des mesures précises du chlore, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Ce colorimètre est conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur en incluant un grand écran rétroéclairé, une horloge en temps réel et un enregistrement automatique des données. Le colorimètre AQUAfast AQ3170 est utilisé sur des marchés tels que l’eau potable, les eaux usées, les boissons & aliments, l’aquaculture et l’agriculture.
- Système de menu pratique à défilement
- Arrêt automatique
- Stockage automatique de données interne à 16 points avec horodatage
- Écran rétro-éclairé facile à lire
- Fonction de remise à zéro en un instant
- Conception étanche
- Conception ergonomique et inclinée pour une utilisation facile sur paillasse ou portative
- Étalonnage selon les normes gouvernementales ou organisationnelles (ex. NIST ou ISO)
- L’étalonnage peut être affiné pour des plages de mesure très spécifiques
- Tenir compte de toutes les interférences connues pour l’échantillon
- Possibilité d’exporter les données vers un PC
- Garantie de 2 ans
Prestations de service
2 ans
Spécification
±0,05 mg/l (0,02 à 1,00 mg/l) ±0,10 mg/l (1,01 à 2,00 mg/l) ;±0,20 mg/l (2,01 à 3,00 mg/l) ; ±0,30 mg/l (3,01 à 4,00 mg/l) ; ±0,40 mg/l (4,01 à 8,00 mg/l) | |
17 heures de fonctionnement ou 5 000 mesures en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint | |
CE | |
Colorimètre de chlore AQUAfast AQ3170 | |
LCD rétroéclairé | |
IP67 | |
AQUAfast | |
Réactifs : AC4P71, AC4P72, AQ250F, AQ250T; Flacons : AC2V24, AC2V10; Normes : CLSK100, CLSK200 | |
Boîtes de poudre, distributeurs de poudre en vrac | |
Colorimètre de chlore dédié | |
530 nm | |
260 g (avec les piles) |
Oui | |
Fonctions d’étalonnage utilisateur et usine | |
16 avec horodatage | |
4 AAA | |
155 x 75 x 35 mm | |
LED | |
Colorimètre à chlore | |
Colorimètre avec boîtes de poudre de chlore libre et totale (100 de chaque), flacons à échantillon avec couvercles, mallette de transport, piles et documentation | |
Plage basse : 0,02 à 2,00 mg/l; Plage supérieure : 0,10 à 8,00 mg/l | |
2 ans | |
±1 nm |