Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre Orion™ AQUAfast™ AQ3170
Obtenez des mesures précises de chlore grâce à un colorimètre conçu pour le laboratoire et le terrain sur des marchés tels que l’eau potable, les eaux usées, les boissons & aliments, l’aquaculture et l’agriculture.
Marque: Thermo Scientific™ AC2V10
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.02600kg
Description
Le colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3170 présente une conception robuste et étanche pour fournir des mesures précises du chlore, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Ce colorimètre est conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur en incluant un grand écran rétroéclairé, une horloge en temps réel et un enregistrement automatique des données. Le colorimètre AQUAfast AQ3170 est utilisé sur des marchés tels que l’eau potable, les eaux usées, les boissons & aliments, l’aquaculture et l’agriculture.
Le colorimètre à chlore Orion AQUAfast AQ3170 est idéal pour les tests de chlore libre et total dans l’eau et les eaux usées et est conçu pour faciliter la conformité des tests EPA américains pour les mesures de chlore libre et total des échantillons d’eau potable et d’eaux usées. À l’aide d’une source lumineuse à LED à 530 nm, ce colorimètre mesure deux plages d’analyse du chlore libre et total de 0,02 à 2,00 mg/l de chlore à l’aide de réactifs DPD en poudre et de flacons de 24 mm standard et de 0,1 à 8,0 mg/l de chlore à l’aide de réactifs DPD en poudre et de nouveaux flacons en plastique de 10 mm. Le colorimètre à chlore AQUAfast AQ3170 est certifié CE, étanche IP-67 et accepte les réactifs DPD en poudre de chlore libre et total Orion AQUAfast, disponibles sous forme de 100 boîtes de poudre individuelles standard et de nouveaux distributeurs de poudre en vrac avec flacons rechargeables pour 250 distributions chacun. Les étalons de chlore primaire et secondaire Orion AQUAfast sont également disponibles en tant qu’accessoires distincts pour le colorimètre à chlore AQUAfast AQ3170.- Système de menu pratique à défilement
- Arrêt automatique
- 16Stockage automatique de données interne à 16 points avec horodatage
- Écran rétroéclairé facile à lire
- Fonction de remise à zéro en un instant
- Conception étanche
- Conception ergonomique et inclinée pour une utilisation facile sur paillasse ou portative
- Étalonnage selon les normes gouvernementales ou organisationnelles (ex. NIST ou ISO)
- Garantie de 2 ans
Prestations de service
2 ans
Spécification
Flacons en plastique 10 mm de trajet optique AQUAfast pour le chlore de haut niveau, 12 par boîte | |
Colorimètre de chlore AQ3170 | |
12 boîtes de flacons en plastique de 10 mm à courte longueur de trajet |