Learn More
Thermo Scientific™ Turbidimètre Orion™ AQ4500
Utilisez les doubles sources d’éclairage LED et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires proposées par ce turbidimètre.
1819.05€
Spécification
Type | Turbidimètre |
---|---|
Source lumineuse | DEL, Multiple |
Type d’affichage | LED |
Sélection de plage automatique | Oui |
Description | Kit Turbidimètre et échantillonnage |
Alert:
Commandez les supports d’étalonnage de rechange pour AQ4500 (AC45ST) et les flacons de remplacement en conditionnement de 12 (AC2T24). Un ensemble composé d’huile de silicone et d’un chiffon (AC45SI) est également disponible.
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10550753
|
Thermo Scientific™
AQ4500 |
Kit Turbidimètre et échantillonnage |
1819.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Utilisez les fonctions avancées du turbidimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500, parmi lesquelles deux sources de lumière et des méthodes d’eau potable / eaux usées approuvées par l’EPA des États-Unis pour la création de rapports réglementaires. Restez en phase avec les protocoles réglementaires en constante évolution, utilisez la lumière blanche LED pour respecter les exigences EPA 180.1 ou la LED infrarouge (IR) pour respecter les exigences ISO 7027. Sélectionnez l’un des modes de mesure, y compris la norme EPA 180.1, la norme néphélométrique ISO, l’absorbance ISO, la transmission en %, l’EBC et l’ASBC. Cet instrument de mesure étanche classé IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une batterie à durée de vie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Consignez les données dans la mémoire interne ou commandez le câble AQ4CBL pour envoyer les données vers une imprimante ou les télécharger sur un ordinateur afin de stocker en toute simplicité les résultats horodatés.Contenu :
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Turbidimètre | |
LED | |
Kit Turbidimètre et échantillonnage | |
180,1 | |
ISO 7027 |
DEL, Multiple | |
Oui | |
2 500 heures | |
Approbation par l’EPA (États-Unis) pour la création de rapports sur l’eau potable selon le CFR 40, par 141, vol. 74, n°147 du lundi 3 août 2009. Règles et réglementations pg 38351-38356 EPA 180,1 et ISO 7032 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.