Learn More
Thermo Scientific™ Micro-électrode de pH Orion™ 9826BN
Mesurez avec précision le pH dans les cellules RMN grâce à la micro-électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN.
Marque: Thermo Scientific™ 9826BN
802.75 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
Mesurez avec précision le pH dans les cellules RMN grâce à la micro-électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN.
Comprend :- Solution de remplissage pour électrode Orion, 900011
Recommandé dans les domaines suivants :
- Conçue pour les cellules RMN
Spécification
Micro-électrode de pH | |
Verre | |
Électrode combinée grande longueur pour cellule RMN ; 288 x 6 mm | |
Ag/AgCl | |
0,02 | |
8,98 in | |
228 mm | |
0,24 in | |
2,5 mm |
céramique | |
0°C à 80°C | |
4 M de KCL avec de l’Ag/AgCl, Orion réf. 900011 | |
2 mm | |
Pour obtenir une réponse rapide et une jonction à écoulement libre, le capteur et la jonction de référence ne doivent pas sécher. Nettoyez toujours l’électrode avant de la ranger. Stockage à court terme (une semaine maximum) : Plongez l’électrode de pH dans la solution de stockage conçue à cet effet, réf. 910001 Pour empêcher toute cristallisation de la solution de remplissage, obturez l’orifice de remplissage quand l’électrode est rangée et ouvrez-le pour l’étalonnage et la mesure. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez l’électrode et obturez soigneusement l’orifice de remplissage. Recouvrez l’électrode avec le tube de protection en verre contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
3,28 ft | |
1 m | |
6 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.