Learn More
Thermo Scientific™ Électrode à dioxyde de carbone Orion™ 9502BNWP
Code produit. 11996069
Click to view available options
Types de connecteurs:
Waterproof BNC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11996069
Marque: Thermo Scientific™ 9502BNWP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez rapidement et avec précision le dioxyde de carbone, le carbonate et le bicarbonate dans les solutions aqueuses grâce à l’électrode à dioxyde de carbone Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP.
Mesurez rapidement et avec précision le dioxyde de carbone, le carbonate et le bicarbonate dans les solutions aqueuses grâce à l’électrode pour dioxyde de carbone Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP. Elle dispose d’une technologie de membrane perméable aux gaz, à utiliser avec des membranes en vrac et des joints toriques.
Caractéristiques
Elle dispose d’une technologie de membrane perméable aux gaz, à utiliser avec des membranes en vrac et des joints toriques.
Solutions requises
Étalon
950206 Étalon dioxyde de carbone de 0,1 M de NaHCO3, 475 ml
950207 1 000 ppm en tant qu’étalon dioxyde de carbone CaCO3 , 475 ml
Solution tampon de dioxyde de carbone
950210 Ajusteur de force ionique pour dioxyde de carbone (ISA), 475 ml
Solution de remplissage pour électrode
950202 Solution de remplissage pour électrode pour dioxyde de carbone, 60 ml
Solution de conservation
941706 Étalon chlorure de NaCl de 0,1 M, 475 ml
Articles inclus avec
950202 Solution de remplissage pour électrodes pour dioxyde de carbone, 1 flacon de 60 ml
950204 4 membranes avec 1 joint torique
Période de garantie
12 mois à compter de la date d’achat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Waterproof BNC
Description Électrode pour dioxyde de carbone
Type Électrode pour dioxyde de carbone
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.