Learn More
Thermo Scientific™ Sonde ATC en verre Orion™ 927006MD
Les sondes ATC en verre Thermo Scientific effectuent la compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l'électrode.
279.39€ - 419.09€
Spécification
Précision | ± 1 ° C |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Type | Sonde ATC, verre |
À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure série Orion Star |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10685091
|
Thermo Scientific™
917006 |
Sonde ATC, corps en verre, pour multimètres série A | N/A | ||||||
10010263
|
Thermo Scientific™
927006 |
3,5 mm connecteur Jack phono ( ATC ) |
419.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10325013
|
Thermo Scientific™
927006MD |
sonde ATC |
279.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les sondes ATC en verre Thermo Scientific effectuent la compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l'électrode.
Disponibles avec trois types de connecteur différents.
Trois modèles disponibles compatibles avec des multimètres Orion différents. Version MiniDIN compatible avec les anciens multimètres, moyennant l'utilisation d'un câble adaptateur.- Corps de l'électrode : verre résistant aux produits chimiques
- Adaptée à une utilisation en laboratoire avec les échantillons difficiles
- Température : 0 à 100 °C
- Exactitude relative : 2 °C
- pH : 0 à 14 Dimension de la sonde : 12 × 8 mm (L × dia.)
Spécification
± 1 ° C | |
Sonde ATC, verre | |
verre | |
0,3 po | |
4,7 po | |
32°F à 212°F |
0°C à 100°C | |
Instruments de mesure série Orion Star | |
0 à 14 | |
8mm | |
120mm | |
Stocker à l’air |
Sécurité et traitement
- QConnect Yellow
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.