Learn More
Thermo Scientific™ Sonde pH / ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Utilisez cette sonde très polyvalente de sonde sur le terrain ou en usine.
Marque:  Thermo Scientific™ 9157BN
289.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10490633
  • 322.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la sonde de pH/ATC hautement polyvalente Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Caractéristiques :
  • Matériau : corps en époxy
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 90°C
  • Jonction : fibre de verre
  • Type de référence : Ag/AgCl
  • Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
Inclut :
  • Un flacon de 60 smL de solution de remplissage 900011
Dimensions :
  • Dimensions : 120 x 12mm
  • Diamètre du bouchon : 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Connecteur BNC ; Jonction en fibre de verre ; Rechargeable
Fibre de verre
0 à 14
Sonde pH / ATC, connecteur BNC
pH-mètre Orion (utilisation sur le terrain ou en usine)
32°F à 194°F
120 mm
12 mm
BNC
Époxy
0°C à 90°C
idéale pour une utilisation sur le terrain ou en production.
Ag/AgCl
4.7 in
0.47 in
16 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.