Learn More
Thermo Scientific™ Sonde pH / ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Utilisez cette sonde très polyvalente de sonde sur le terrain ou en usine.
Marque: Thermo Scientific™ 9157BNMD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez la sonde de pH/ATC hautement polyvalente Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Caractéristiques :- Matériau : corps en époxy
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 0° à 90°C
- Jonction : fibre de verre
- Type de référence : Ag/AgCl
- Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
Inclut :
- Un flacon de 60 smL de solution de remplissage 900011
- Dimensions : 120 x 12mm
- Diamètre du bouchon : 16mm
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Connecteur mini DIN ; jonction en fibre de verre ; rechargeable | |
Fibre de verre | |
0 à 14 | |
Sonde pH / ATC, connecteur Mini-DIN | |
pH-mètre Orion (utilisation sur le terrain ou en usine) | |
32°F à 194°F | |
120 mm | |
12 mm |
Mini-DIN | |
Époxy | |
0°C à 90°C | |
idéale pour une utilisation sur le terrain ou en production. | |
Ag/AgCl | |
4.7 in | |
0.47 in | |
16 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.