Learn More
Thermo Scientific™ Électrode indicatrice de pH à jonction double Orion™ 9156DJWP
Utilisez l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP, dotée d’un corps en époxy durable et d’un gel sans entretien, dans diverses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 9156DJWP
183.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP, dotée d’un corps en époxy durable et d’un gel sans entretien, dans diverses applications.
Informations de commande :
- 9156DJWP
Spécification
Électrode de pH à jonction double | |
Corps époxy | |
0°C à 60°C | |
Double jonction Ag/AgCl | |
Stocker dans la solution de stockage d’électrodes de pH Orion 910001 | |
4,7 in | |
0,47 in |
Mèche | |
0 à 14 | |
Électrode de pH à jonction double | |
0.02 | |
32°F à 140°F | |
120 mm | |
12 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.