Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pH / ATC 3 en 1 Orion™ Triode™
Utilisez cette sonde très polyvalente de sonde sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Marque:  Thermo Scientific™ 9109WP
Code produit. 11742827
  • 375.87€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la sonde de pH/ATC hautement polyvalente Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Caractéristiques :
  • Matériau : corps en époxy
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 90°C
  • Type de référence : Jonction Ag/AgCl : mèche
  • Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
Utilisation conseillée avec :
À utiliser avec les instruments de mesure Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 et 266S
Dimensions :
  • Dimensions : 110 x 12m
  • Diamètre du bouchon : 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pH/ATC Triode
Instruments de mesure Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S
0°C à 90°C
0 à 14
12 mm
Mèche
120 mm
32° à 194°F
Fiche banane
La sonde de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 nécessite un gel à faible entretien avec ATC intégré. Pour une utilisation sur le terrain ou en usine.
Époxy
Sonde pH / ATC
0,47 po
22 mm
4,7 po
Ag/AgCl
Mini fiche banane
1 m
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.