Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pH / ATC 3 en 1 Orion™ Triode™
Utilisez cette sonde très polyvalente de sonde sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Marque: Thermo Scientific™ 9109WL
Description
Utilisez la sonde de pH/ATC hautement polyvalente Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Caractéristiques :- Matériau : corps en époxy
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 0° à 90°C
- Type de référence : Jonction Ag/AgCl : mèche
- Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
À utiliser avec les instruments de mesure Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 et 266S
Dimensions :
- Dimensions : 110 x 12m
- Diamètre du bouchon : 16mm
Spécification
pH/ATC Triode | |
Instruments de mesure Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S | |
0°C à 90°C | |
0 à 14 | |
12 mm | |
Mèche | |
120 mm | |
32° à 194°F | |
Fiche banane |
La sonde de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 nécessite un gel à faible entretien avec ATC intégré. Pour une utilisation sur le terrain ou en usine. | |
Époxy | |
Sonde pH / ATC | |
0,47 po | |
22 mm | |
4,7 po | |
Ag/AgCl | |
Mini fiche banane | |
6 m |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.