Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée Orion™ 9102BNWP
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
Marque: Thermo Scientific™ 9102BNWP
204.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 9102BNWP contient une référence argent / chlorure d’argent communément utilisée en raison de sa justesse et de sa large plage de température.
Électrode de pH polyvalente pour des mesures précises pour le contrôle qualité et la recherche.
Inclut :
- Bouteille de 60 ml de solution de remplissage Orion, 900011
Spécification
Avec connecteur BNC étanche | |
Céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée Ag / AgCl, corps en verre, connecteur BNC étanche | |
Ag/AgCl | |
Stockage à court terme (une semaine maximum) : Plongez l’électrode de pH dans une solution de stockage conçue à cet effet, réf. 910001. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
4,7 po | |
120 mm | |
0,47 pouce | |
16 mm |
BNC étanche | |
Corps en verre | |
0°C à 90°C | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
92 à 102 % | |
32 ° à 194 ° F | |
39 po | |
1 m | |
12 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.