Learn More
Thermo Scientific™ Électrode demi-cellule de référence Orion™ 900100 Sure-Flow™
Effectuez des mesures précises avec des électrodes sélectives d’ions grâce à cette électrode de référence Ag/AgCl de type à manchon.
Marque: Thermo Scientific™ 900100
218.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des mesures précises avec des électrodes sélectives d’ions grâce à l’électrode demi-cellule de référence Thermo Scientific™ Orion™ 900100 Sure-Flow™, une électrode de référence Ag/AgCl de type à manchon.
Informations de commande :
L’électrode de référence Orion 900100 est recommandée pour toutes les mesures de pH et les mesures sélectives, aux exceptions près suivantes :
- Dans les solutions diluées où l’ion à mesurer est contenu dans la solution de remplissage de l’Orion 900100
- Dans les solutions où un ion dans la solution de remplissage introduirait une interférence de l’électrode
- Dans les solutions où une espèce présente forme un précipité avec un ion contenu dans la solution de remplissage de l’Orion 900100
Pour ces échantillons, l’électrode de référence à jonction double (Orion 900200) associée à une solution de remplissage intermédiaire appropriée, est recommandée.
Remplie de solution de remplissage Orion 900001, l’Orion 900100 correspond aux caractéristiques potentielles d’une électrode de calomel saturée au KCl conventionnelle.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Nombreuses déterminations ISE
- Mesures de pH de routine avec des électrodes Orion 910100
Spécification
Électrode Half-Cell de référence Sure-Flow 900100 | |
0 à 14 | |
Électrodes demi-cellule de référence | |
Solution de remplissage Orion 900001 | |
Ag/AgCl | |
110 mm |
Jonction à manchon Sure-Flow | |
0°C à 100°C | |
Électrode de référence à jonction simple | |
Déterminations ISE | |
Solution équitransférante avec Ag/AgCl | |
12 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.