Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
L’électrode de pH Thermo Scientific Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow offre une jonction à manchon à écoulement libre.
Marque: Thermo Scientific™ 8165BNWP
327.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Éviter les composants organiques polaires.
Description
L’électrode de pH Thermo Scientific Orion 8165BNWP ROSS Sure-Flow offre une jonction à manchon à écoulement libre.
Conçue pour les mesures de pH sur des échantillons classiques ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes.
- Matériau : corps en époxy robuste résistant aux bases et acides forts.
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0° à 100 °C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : Sure-Flow
- Dimensions : 120 x 12 mm
- Précision du pH : 0,01
- Solution de remplissage : 810007
- Mesures de pH sur le terrain quand stabilité et haute performance sont nécessaires, déterminations sur les sols.
- La jonction se nettoie facilement entre les mesures ; une pression sur le capuchon permet l’écoulement de la solution de remplissage dans la jonction et l’élimination des contaminants susceptibles de perturber la mesure.
- Peut être utilisée de façon intermittente avec certaines matières organiques.
- Un manchon protège le bulbe capteur de pH et se retire pour faciliter le nettoyage.
- Diamètre du capuchon : 16 mm
- Il faut éviter les composants organiques polaires.
- Électrode à double jonction
- Compatible Tris
- Connecteur BNC étanche
- Câble de 1 m
Spécification
Avec connecteur étanche | |
Sure-Flow | |
0-14 | |
Électrode de pH combinée, corps en verre, connecteur BNC étanche | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
ROSS | |
32 ° à 212 ° F | |
1m |
BNC étanche | |
Corps en époxy | |
0°C à 100°C | |
3M KCl | |
Protection de bulbe amovible, 2 flacons de 60 ml de solution de remplissage | |
0,01 | |
39 po | |
16mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.