Learn More
3M™ Moniteurs de vapeur organiques
Description
- Pour l’utiliser, retirez simplement un moniteur de son emballage et fixez-le à des vêtements près de la zone de respiration
- Pour surveiller une zone de travail spécifique, placez le moniteur dans un endroit où le flux d’air n’est pas obstrué
- Après surveillance, scellez le badge avec le bouchon fourni ; replacez-le dans l’emballage ; enregistrez l’heure, la date et les vapeurs à analyser ; et envoyez-le au laboratoire pour analyse†
- Applications
- Échantillonnage et dépistage périodiques des zones et des emplois dangereux ; indication des points problématiques ; vérification de la ventilation ; tenue de dossiers de santé précis des employés.
- Types de moniteurs
- Les moniteurs 3500 et 3510 sont conçus pour fournir des mesures précises de la concentration des TWA sur une période de huit heures. Les moniteurs 3500 et 3520 vous permettent de collecter des données pour analyse par un laboratoire indépendant. Les moniteurs 3510 et 3530 incluent l’analyse prépayée pour un maximum de trois composés par badge
- Les moniteurs 3520 et 3530 sont conçus avec une section de secours spéciale pour l’échantillonnage des environnements qui comprennent des composés tels que l’acétone, le chlorure de méthylène et l’alcool isopropylique
- L’acétone, la méthyléthylcétone et l’acétate de vinyle peuvent présenter une récupération réduite lorsqu’ils sont échantillonnés dans une humidité relative élevée. Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
- Réf. 3M : 3500, 3510, 3520,3530
Informations sur la commande
Les données sont disponibles auprès de 3M sur la vitesse d’échantillonnage et la plage de mesure pour plus de 135 vapeurs que ces moniteurs peuvent échantillonner. Contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific au +1-800 -772-6733 pour obtenir une liste complète des composés organiques échantillonnés.
Compliance
Les moniteurs répondent ou dépassent les exigences de précision OSHA à ±25 % pour de nombreux contaminants en milieu de travail.
† Le service d’analyse analysera uniquement les composés indiqués dans le tableau d’analyse des composés 3M. Jusqu’à trois des composés répertoriés peuvent être analysés par chaque moniteur avec une analyse prépayée. Pour l’analyse des composés non répertoriés, contactez votre représentant du service clientèle Fisher au+1-800772 6733.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage et dépistage périodiques des zones et des emplois dangereux ; indication des points problématiques ; vérification de la ventilation ; tenue de dossiers de santé précis des employés |
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Substances à analyser détectables | Vapeur organique |
| Type de produit | Moniteur de vapeur organique |
| Modèle | 3520 |