Learn More
Hach Lange™ Test de cuve pour les acides organiques
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
Plage de dim
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 50 à 2 500 mg/l |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Estérification |
| Type | Test de cuve pour les acides organiques |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Organische Säuren/Organic Acids/Acides organiques
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethelene glycol