Learn More
Orcinol monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125303
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H8O2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Numéro MDL MFCD00149092
Clé InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
CID PubChem 3083941
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; Hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orcinol monohydrate
Point de fusion 56.0°C to 61.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 290.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 06, 882
Merck Index 14, 6864
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light brown
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Orcinol monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.