Learn More
IKA™ Agitateur orbital
Prend en charge presque toutes les formes et tailles de récipients avec une large gamme de combinaisons de fixations. Les agitateurs orbitaux IKA™ sont disponibles dans un grand nombre de modèles, proposant des fonctionnalités qui permettent de répondre à certains besoins scientifiques.
2080.00€ - 4145.00€
Spécification
Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
---|---|
Puissance | 45 W |
Fréquence | 50/60 Hz |
Hauteur (métrique) | 98 mm |
Poids (métrique) | 8,8 kg |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité de charge (métrique) | Affichage | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité de charge (métrique) | Affichage | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10316411
|
IKA™
0002980000 |
KS 130 Basic | 2 kg | Affichage LED | 5 à 50 min |
2080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10449792
|
IKA™
0002980100 |
KS 130 Control | 2 kg | Affichage LED | 5 à 50 min |
2797.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10706202
|
IKA™
0002980200 |
KS 260 Basic | 7,5 kg | LCD | 5 à 50 min |
3595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10459792
|
IKA™
0002980300 |
KS 260 Control | 7,5 kg | LCD | 5 à 50 min |
4145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les agitateurs orbitaux KS sont livrés avec de nombreuses combinaisons de fixations pour convenir à presque toutes les formes et tailles de récipients. Les fixations ne sont pas incluses. Veuillez commander séparément.Les modèles KS 130 sont de petits agitateurs orbitaux silencieux pour une longue durée de vie avec un mouvement de rotation idéal, pour une capacité d’agitation maximale de 2 kg.
Les modèles KS 260 sont des agitateurs orbitaux compacts et plats avec un mouvement de rotation idéal, pour une capacité d’agitation maximale de 7,5 kg.
KS 130/260 Basic :
- Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
- L’affichage de la ligne LED indique le réglage de la vitesse et de la durée
- Réglage électronique de la vitesse et de la minuterie
- Un affichage numérique permet de lire la vitesse, la fonction de minuterie et les modes de fonctionnement
- Horloge de commutation électronique de l’heure : 0 - 9 h 59 min ou fonctionnement continu (sans fin)
- Avec positionnement de point final intégré (pour l’échantillonnage automatisé contrôlé par robot)
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées avec labworldsoft™
KS 501 Digital : agitateur orbital de laboratoire à profil bas avec une conception agréable, une grande surface de montage et une capacité de charge pouvant atteindre 15 kg.
- Contrôle de la vitesse variable de 0 à 300 tr/min
- Affichage numérique
- Diamètre orbital : 30 mm
- Idéal pour les récipients d’un volume supérieur à 250 m (flacons ronds, flacons Erlenmeyer, flacons et bouteilles de culture)
- Idéal pour les tests de croissance biologique et microbiologique et pour la production de solutions mères
- Fonctionnement continu (sans fin) garanti même avec des charges extrêmes
- Comprend une minuterie
Spécification
5°C à 50°C | |
50/60 Hz | |
8,8 kg |
45 W | |
98 mm | |
5 à 50 min |