Learn More
OPTIZYME™ SphI (PaeI), Fisher BioReagents™
Marque: Fisher BioReagents BP8029-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
5’…G C A T G^C...3’
3’…C^G T A C G...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X1
Conditions pour 100 % d’activité :
- 1Tampon X OPTIZYME 1 : 10 mM de tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2 et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 100 %
- Tampon 2 : 50 - 100 %
- Tampon 3 : 0 - 20 %
- Tampon 4 : 50 - 100 %
- Tampon 5 : 0 - 20 %
- 10mM de phosphate de potassium (pH 7,0 à 25°C), 50 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,5 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol.
- Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive 50 fois avec SphI.
- Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Un minimum de 5 unités de SphI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
- Extrémités compatibles : Hin1II, XceI
- Effets de méthylation :
- Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
- Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
- CpG : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
- 5’…m5C GCATGm5C G...3’
- 3’… Gm5CGTAC Gm5C...5’
- (Aucun effet sur le clivage)
- EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
- EcoBI : Risque de chevauchement - bloqué
- 5’…TGm6A(N)5GCA TGCT...3’
- 3’…AC T(N)5CGTm6ACGA...5’
- (Le clivage est bloqué)
Spécification
10 U/μl | |
37°C | |
> 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Sphl | |
500 U | |
SphI |
10X OPTIZYME™ Buffer 1 | |
7.4 | |
10mM Potassium Phosphate (pH 7 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.5mg/mL BSA, 50% Glycerol | |
GCATG.C | |
Liquide |