Learn More
OPTIZYME™ BamHI, Fisher BioReagents™
Code produit. 11974842
Click to view available options
Quantité:
12 500 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11974842
Marque: Fisher BioReagents BP80055
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’...G^G A T C C...3’
3’...C C T A G^G...5’
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X BamHI : 10 mM Tris-HCl (pH 8,0 à 37°C), 5 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,02 % Triton X-100 et 0,1 mg/ml BSA.
  • Laissez incuber à 37°C
Fourni avec : Tampon 10X OPTIZYME BamHI
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 20 - 50 %™
  • Tampon 2 : 100 %
  • Tampon 3 : 20 - 50 %
  • Tampon 4 : 100 %™
  • Tampon 5 : 50 - 100 %™
™L’activité Star se produit à une digestion excessive supérieure à 5-fois (5 unités × 1 heure)
Tampon de stockage :
Tris-HCI de 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol.
Ligature et clivage :
Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive 50 fois avec BamHI.
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
Un minimum de 5 unités de BamHI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
Remarque : Une faible concentration en sel, une forte concentration en glycérol (>5 %), un pH >8,0 ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
Extrémités compatibles : BclI, BglII, Bsp143I, MboI, PsuI.
Effets de méthylation :
Dam : se chevauche complètement - aucun effet.
Dcm : possibilité de chevauchement - aucun effet.
CpG : possibilité de chevauchement - aucun effet.
EcoKI : ne se chevauche jamais - aucun effet.
EcoBI : ne se chevauche jamais - aucun effet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Composants 25 à 50 % d’eau, >50 % de glycérine, 1 à 2,5 % de chlorure de sodium
Température de l’incubateur 37°C
pH 7.4
À utiliser avec (application) > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec BamHI
Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 200mM NaCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
Contenu et stockage Garder le récipient hermétiquement fermé
Quantité 12 500 U
Site de coupe G.GATCC
Type de produit BamHI
Forme Liquide