Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
GREENER_CHOICE
OptiPRO™ SFM
Marque:  Gibco™ 12309050
26.14 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10569520
  • 32.68€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu OptiPRO™ SFM est un milieu de culture exempt de sérum et de composants d’origine animale conçu pour la croissance de plusieurs lignées cellulaires dérivées du rein, y compris MDBK, MDCK, PK-15 et VERO pour la production de virus ou de protéines recombinantes. En outre, le milieu OptiPRO™ SFM a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7. Les caractéristiques du milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM sont :
  • Formulation sans sérum, sans composants d’origine animale et contenant peu de protéines
  • Adaptation directe pour de nombreuses lignées cellulaires populaires
    Formulation sans sérum, sans composants d’origine animale et contenant peu de protéines
    Gibco™ OptiPRO™ SFM est formulé avec une très faible concentration protéique (< 10 μg/ml), ce qui facilite la purification de votre protéine recombinante.
    Adaptation directe pour de nombreuses lignées cellulaires populaires
    Gibco™ OptiPRO™ SFM a été conçu pour la croissance de lignées cellulaires dérivées du rein, telles que MDCK, MDBK, VERO et PK-15. En outre, le milieu SFM OptiPRO™ a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7, ce qui vous permet de choisir un seul milieu pour plusieurs lignées cellulaires.
    Utilisation du produit
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
    Fabrication et système de qualité BPFa
    Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons le milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM dans deux installations différentes : une basée à Grand Island, État de New York, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conditions de stockage : 2 – 8°C. Tenir à l’abri de la lumière.
    Conditions d’expédition : température ambiante
    Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
    Exempt de composants d’origine animale, faible teneur en protéines, exempt de sérum
    Culture cellulaire en suspension
    Milieu sans sérum
    Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Thymidine, Hypoxanthine
    Faible
    Emballage durable
    Gibco™
    Température ambiante
    HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO
    1 X
    Liquide
    Sans sérum
    Sans glutamine
    Flacon(s)
    Pas d’antibiotiques
    100 mL
    Promotions
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.