Learn More
STEMCELL Technologies OptiPrep™
Density gradient medium for the isolation of viruses, organelles, macromolecules, or cells
Marque:  STEMCELL Technologies 07820
Encompass_Preferred
Code produit. 17109821
  • 286.20€ / 250mL
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • OptiPrep™ is a density gradient medium recommended for the isolation and purification of DNA or RNA viruses, organelles such as nuclei, mitochondria, endosomes or exosomes, macromolecules, as well as a wide range of cell types
  • OptiPrep™ is a non-ionic iodixanol-based medium with a density of 1.320 ± 0.001 g/mL
  • It has been used clinically in X-ray contrast imaging and has been shown to have lower toxicity compared to ionic gradient compounds such as metrizamide
Spécification
Spécification
250 mL
Mononuclear Cells, Other
Cell Isolation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.