Learn More
Corning™ Tête en option
For use with various sizes of tubes.
47.11€ - 89.35€
Spécification
Type de produit | Tête en option |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mélangeur vortex Corning™ LSE™ |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11981981
|
Corning™
480107 |
2 tubes de 50 ml |
89.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11961981
|
Corning™
480105 |
12 tubes de 1,5 à 2 ml |
47.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11971981
|
Corning™
480106 |
4 tubes de 15 ml |
89.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.Spécification
Tête en option | |
Mélangeur vortex Corning™ LSE™ |