Learn More
Liebherr™ Congélateur-coffre basse température MediLine
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs et congélateurs, Modèles GKPv 1490, GKPv 1470, GGPv 1490, GGPv 1470
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Les roulettes sont solides et mesurent 100 mm de diamètre chacune
- Deux roulettes pourvues de freins pour assurer la stabilité
- Convient aux modèles GKPv, GGPv, BKPv et BGPv
Spécification
Spécification
| Type | Optional Caster Set |
| Roulettes | Set of 4, brakes on 2 |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateurs et congélateurs, Modèles GKPv 1490, GKPv 1470, GGPv 1490, GGPv 1470 |
| Hauteur (métrique) extérieure | 133 mm |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |