Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ WAX |
| Type d’USP | G16 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses |
| Plage de températures | 240°C à 250°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Quantité | 1/boîte |