Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant série TC120
Code produit. p-8328231
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12777819
Marque: Grant Instruments™ TC120P12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermostat à circulation chauffant avec cuve en plastique Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Pompe intégrée pour la circulation externe
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité DIN 12876
Débit 16 L/min
Gamme de températures de Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Circulation externe Non
Comprend Thermostat à circulation chauffant TC120 et bain P12
Pression max. 210 mbar
Stabilité de la température ±0,05°C
Largeur (métrique) 340 mm
Largeur (métrique) intérieure 155 mm
Hauteur (métrique) 180 mm
Profondeur (métrique) 412 mm
Profondeur (métrique) intérieure 280 mm
Poids (métrique) 3,4 kg (réservoir)
Tension 120/230 V