Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique Optima™ série TFX200
Code produit. p-8014619
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Gamme de températures:
0°C à 200°C
de -15°C à +200°C
Matériau:
Réservoir en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12777849
Marque: Grant Instruments™ TXF200ST5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une régulation de la température précise jusqu’à un maximum de 200°C. Le bain à circulation chauffant numérique Grant Optima™ série TFX200 intègre la fonction Intelligent Control Optimisation™ (ICO) de régulation de la température PID intelligente et adaptative. Le système est également équipé d’une pompe puissante.
  • L’écran TFT QVGA couleur affiche clairement les températures réelles et définies, la vitesse de la pompe et des icônes de statut
  • Sondes externes TXSEP et TXPEP pour la surveillance et le contrôle de la température de charges distantes
  • Les icônes et les menus intuitifs de l’écran permettent une configuration rapide et précise
  • L’interface USB permet de se connecter à un PC ou à un ordinateur portable pour programmer ou enregistrer des données
  • Facilité de configuration des fonctions automatisées de profilage et de contrôle de la température
  • TXF200 peut stocker jusqu’à 10 programmes contenant 100 segments
  • Pompe intégrée puissante avec débit variable à plusieurs étapes, débit maximal de 23 l/min
  • Étalonnage par l’utilisateur en deux points pour une précision optimale
  • Coupure en cas de surchauffe réglable - Paramètres d’alarme signalant les températures hautes et basses variables - Configurable pour changer un relais
  • Logiciel PC Labwise™ en option pour la configuration du programme, l’enregistrement des données et l’affichage de graphiques en temps réel
  • Gamme de refroidissement / chauffage maximal (en fonction de la taille de la cuve) : température ambiante de +5 à 99°C avec cuve en plastique (P), ou de -15° à 200°C avec cuve en acier inoxydable (ST)
  • Stabilité ±0,01°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Débit 22 l/min
Gamme de températures 0°C à 200°C
Comprend Interface de communication USB et RS232
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Pression max. 530 mbar
Modèle TXF200-ST5
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 335 x 187 x 215 mm
Largeur (métrique) intérieure 150 mm
Hauteur (métrique) 215 mm
Profondeur (métrique) intérieure 150 mm
Tension 120/230 V
Puissance 1840 W
Fréquence 50/60 Hz