Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires Optima™ δ-3 pour GC
Idéales pour les détecteurs MSD et PND. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 pour GC sont des colonnes en phase polysiloxane avec polarité auto-sélective. Les analytes déterminent la polarité de la phase. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Marque: Macherey-Nagel™ 726440.60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La phase polysiloxane avec polarité automatique est idéale pour les détecteurs MSD et PND en chromatographie en phase gazeuse.
- La phase polaire moyenne sans groupes CN est exclusive à Macherey-Nagel—Pas de phases similaires
- Les analytes déterminent la polarité de la phase, quelque part entre l’OPTIMA™ 5 non polaire et l’OPTIMA™ 1701 polaire
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,1–0,32 mm : 340°C pour un fonctionnement isotherme, 360°C pour des isothermes courts dans un programme de température
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,53 mm : 320°C pour un fonctionnement isotherme, 340°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
0,5 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ d-3 | |
GC | |
0,25 μm | |
1/boîte |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
0,32 mm | |
G49 | |
340°C à 360°C | |
60 m |