Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires Optima™ δ-3 pour GC
Idéal pour les détecteurs MSD et PND. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ3- pour GC sont des colonnes en phase polysiloxane avec polarité auto-sélective. Les analytes déterminent la polarité de la phase. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Marque:  Macherey-Nagel™ 726420.60
Code produit. 10032861
  • 1335.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La phase polysiloxane avec polarité automatique est idéale pour les détecteurs MSD et PND en chromatographie en phase gazeuse.
  • La phase polaire moyenne sans groupes CN est exclusive à Macherey-Nagel—Pas de phases similaires
  • Les analytes déterminent la polarité de la phase, quelque part entre l’OPTIMA™ 5 non polaire et l’OPTIMA™ 1701 polaire
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Températures maximales :
    • Pour les colonnes avec dia. int. de 0,1–0,32 mm : 340°C pour un fonctionnement isotherme, 360°C pour des isothermes courts dans un programme de température
    • Pour les colonnes avec dia. int. de 0,53 mm : 320°C pour un fonctionnement isotherme, 340°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
0,4 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ d-3
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
0,25 μm
1/boîte
Idéal pour les détecteurs MSD et PND
0,25 mm
G49
340°C à 360°C
60 m