Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726809.30
Code produit. 10776132
  • 646.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,5 mm
0,32 mm
G27
340°C
30 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 5
GC
3 μm
1/boîte