Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Marque: Macherey-Nagel™ 726325.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G27 | |
340°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC haute performance | |
Optima™ 5 | |
GC | |
1 μm | |
1/boîte |