Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Code produit. 10641112 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
Code produit. 10641112
Marque: Macherey-Nagel™ 726628.60
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC haute performance
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 5
Type d’USP G27
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 340°C
Épaisseur du film 0,35 μm
Longueur (métrique) 60 m
Quantité 1/boîte