Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726809.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10052991
  • 1125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Spécification
0,32 mm
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 5
340°C
60 m
G27
0,5 mm
GC
3 μm
1/boîte