Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 726220.30
Code produit. 10610342
  • 723.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G27, G36
320°C à 340°C
30 m
Colonne capillaire GC
Optima™ 5 MS
GC-MS, ECD
0,25 μm
1/boîte