Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS Accent GC
Marque: Macherey-Nagel™ 725811.60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 MS Accent | |
GC | |
0,25 μm | |
1/boîte |
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°C à 340°C | |
60 m |