Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS Accent GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 725813.30
Code produit. 12412830
  • 882.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,5 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ 5 MS Accent
GC
0,5 μm
1/boîte
Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
0,32 mm
G1, G2, G38
320°C à 340°C
30 m