Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
Marque: Macherey-Nagel™ 726355.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,2 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C à 320°C | |
25 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 Amine | |
GC, Analyse des amines polyfonctionnelles | |
0,35 μm | |
1/boîte |